Learn More
Ácido 3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10683435
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
61226-19-5
C12H11N2O2
215.23
MFCD02656670
LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
612275
CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
61226-19-5
C12H11N2O2
215.23
MFCD02656670
LPYTYYLNGJGJGW-UHFFFAOYSA-M
3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-1-phenyl, 3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbox ylic acid
612275
CC1=NN(C(C)=C1C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%