Learn More
Ácido 3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |