missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dimetoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
3,5-dimethoxyphenol is a marker for poisoning from Taxus baccata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetoxifenol es un marcador para la intoxicación por Taxus baccata.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno, agua (ligeramente) y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el aire y la luz.
El 3,5-dimetoxifenol es un marcador para la intoxicación por Taxus baccata.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno, agua (ligeramente) y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el aire y la luz.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxyphenol |
Punto de fusión | 45°C to 47°C |
Punto de ebullición | 172°C to 175°C (17 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 78°C (173°F) |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1239156 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in methanol,ethanol,benzene,water (slightly),and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'