Learn More
Cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7022122
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
17213-57-9
C9H9ClO3
200.62
MFCD00000676
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
87003
3,5-dimethoxybenzoyl chloride
COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
17213-57-9
C9H9ClO3
200.62
MFCD00000676
FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
87003
3,5-dimethoxybenzoyl chloride
COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo se utilizó para estudiar el mecanismo y la cinética de la solvolisis de cloruros de 3,4 y 3,5-dimetoxibenzoílo en diversos disolventes binarios. El cloruro de 3,5-dimetoxibenzoílo sufre una reacción de adición con 4,4-dimetil-2-pentino en presencia de AlCl3 a través de un cambio de 1,2-metilo. Se utiliza como intermediario químico y orgánico.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
Punto de fusión 42°C to 44°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 511839
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-benzoyl chloride, acmc-1c560, benzoyl chloride,3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzoic acid chloride, 3,5-dimethoxybenzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 98%