Learn More
3,5-Dimetoxi-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757731
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
134-96-3
C9H10O4
182.18
MFCD00006943
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
8655
CHEBI:67380
4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
134-96-3
C9H10O4
182.18
MFCD00006943
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
8655
CHEBI:67380
4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 113.0°C
Color Marrón a verde amarillento
Densidad 1.0130g/mL
Punto de ebullición 192.0°C to 193.0°C (14.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 9145
Gravedad específica 1.013
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very sparingly soluble in petr ether, soluble in alcohol, ether, chloroform, hot benzene, glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.