Learn More
3,5-Dihidroxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3,5-Dihydroxybenzonitrile is used in the preparation of 3-hydroxy-5-methoxybenzonitrile using potassium carbonate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dihidroxibenzonitrilo se utiliza en la preparación de 3-hidroxi-5-metoxibenzonitrilo, utilizando carbonato de potasio como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El 3,5-dihidroxibenzonitrilo se utiliza en la preparación de 3-hidroxi-5-metoxibenzonitrilo, utilizando carbonato de potasio como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dihydroxybenzonitrile |
Punto de fusión | 185°C to 190°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 6322491 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |