Learn More
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10637763
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
99-10-5
C7H6O4
154.12
MFCD00002512
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
7424
CHEBI:39912
ácido 3,5-dihidroxibenzoico
OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
99-10-5
C7H6O4
154.12
MFCD00002512
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
7424
CHEBI:39912
ácido 3,5-dihidroxibenzoico
OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235.0°C to 240.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 10,404
Información de solubilidad Solubility in water: 84g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.