Learn More
3,5-Difluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10712091 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
10712091 5 g Glass Bottle 5g
10179272 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10712091 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 249560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93343-10-3
Molecular Formula C7H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 144.12
MDL Number MFCD00042560
InChI Key OTGQPYSISUUHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroanisole, 3,5-difluoro-1-methoxybenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-methoxy, 1,3-difluoro-5-methoxy-benzene, 3,5-difluoro anisole, 3,5-difluoroanisol, 3.5-difluoroanisole, pubchem1967, 3,5-difluoroanisole;, 3,5,-difluoroanisole;
PubChem CID 2724518
IUPAC Name 1,3-difluoro-5-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC(F)=C1
Spezifikation
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Density 1.23g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass Bottle
Linear Formula F2C6H3OCH3
Refractive Index 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589nm)
Quantity 5 g
Formula Weight 144.12
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3, 5-Difluoroanisole, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.