Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61269.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447778
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
331842-73-0
185.17
CNUXEUJUGYUVAC-UHFFFAOYSA-N
20747578
C9H9F2NO
MFCD20355159
3,5-difluoro-n,n-dimethylbenzamide
Especificaciones
3,5-Difluoro-N,N-dimethylbenzamide
331842-73-0
MFCD20355159
CNUXEUJUGYUVAC-UHFFFAOYSA-N
20747578
Solid
1g
C9H9F2NO
3,5-difluoro-n,n-dimethylbenzamide
185.17
185.17
97%
Videos
SDS Documentos