missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N,N-diisopropylbenzamide, 97%

91.70€ - 294.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 1288986-11-7
Número MDL MFCD27665223
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15457788 SDS Alfa Aesar™
H61277.MD
250mg 91.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
15447788 SDS Alfa Aesar™
H61277.03
1g 294.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1288986-11-7
MFCD27665223

Especificaciones

3,5-Difluoro-N,N-diisopropylbenzamide
1288986-11-7
21344237
Solid
250mg
MFCD27665223
241.28
97%