Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61378.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447908
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD19595536
Especificaciones
3,5-Difluoro-N-methylbenzamide
MFCD19595536
Solid
1g
171.15
97%
Videos
SDS Documentos