Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(4-isopropylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62726.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447786
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26960680
Especificación
3,5-Difluoro-N-(4-isopropylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD26960680
Solid
5g
311.35
97%