missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(4-iodophenyl)benzamide, 97%

294.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C13H8F2INO
Número MDL MFCD05474493
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15468038 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61489.MD
250mg 294.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
15458038 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61489.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

C13H8F2INO
MFCD05474493

Especificaciones

250mg
C13H8F2INO
359.11
3,5-Difluoro-N-(4-iodophenyl)benzamide
MFCD05474493
97%