Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(4-fluoro-2-methylphenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61245.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446386
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD07264129
Especificaciones
3,5-Difluoro-N-(4-fluoro-2-methylphenyl)benzamide
MFCD07264129
Solid
1g
265.23
97%
Videos
SDS Documentos