Learn More
3,5-Difluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H61510.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496556
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD04806369
Especificaciones
3,5-Difluoro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
MFCD04806369
Solid
1g
301.22
97%
Videos
SDS Documentos