Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3-fluorophenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62456.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497456
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD17629840
Especificaciones
3,5-Difluoro-N-(3-fluorophenyl)benzenesulfonamide
MFCD17629840
Solid
5g
287.26
97%
Videos
SDS Documentos