Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3-fluorophenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61863.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448448
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
796059-05-7
251.21
KCHDMJQOLXRBML-UHFFFAOYSA-N
2453334
C13H8F3NO
MFCD04806296
3,5-difluoro-n-3-fluorophenyl benzamide
Especificación
3,5-Difluoro-N-(3-fluorophenyl)benzamide
796059-05-7
MFCD04806296
KCHDMJQOLXRBML-UHFFFAOYSA-N
2453334
Solid
1g
C13H8F3NO
3,5-difluoro-n-3-fluorophenyl benzamide
251.21
251.21
97%