Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3,5-difluorophenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61289.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447808
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD15701083
Especificación
3,5-Difluoro-N-(3,5-difluorophenyl)benzamide
MFCD15701083
Solid
1g
269.2
97%