Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62179.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447126
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD17630705
Especificaciones
3,5-Difluoro-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)benzenesulfonamide
MFCD17630705
Solid
1g
301.28
97%
Videos
SDS Documentos