Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-2-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33022.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455807
  • 181.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1323966-37-5
171.147
RASBWMSGTUCOQV-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoro-2-methylbenzamide
C8H7F2NO
MFCD19687171
66523572
CC1=C(C=C(C=C1C(=O)N)F)F
Especificaciones
3,5-Difluoro-2-methylbenzamide
1323966-37-5
MFCD19687171
CC1=C(C=C(C=C1C(=O)N)F)F
171.147
171.15
97%
1g
C8H7F2NO
RASBWMSGTUCOQV-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoro-2-methylbenzamide
66523572
Solid
Videos
SDS Documentos