Learn More
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 365820050
Detalles adicionales : CAS : 737000-76-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423175
  • 136.20€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
737000-76-9
187.937
JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
2734607
B(C1=CC(=CC(=C1OC)F)F)(O)O
C7H7BF2O3
MFCD03095353
3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
(3,5-difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Especificación
(3, 5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Glass bottle
5g
737000-76-9
100.0
C7H7BF2O3
3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
B(C1=CC(=CC(=C1OC)F)F)(O)O
187.937
187.81
≥96.0%
Authentic
Beige
97%
96.0
97%
MFCD03095353
JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
(3,5-difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
2734607
Powder and Chunks
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación