Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dichlorophenylacetic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63293.03
Detalles adicionales : CAS : 51719-65-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489918
  • 77.20€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
51719-65-4
205.034
RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
6452487
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
C8H6Cl2O2
MFCD01764671
2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid
Especificaciones
1g
51719-65-4
MFCD01764671
RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
2-(3,5-dichlorophenyl)acetic acid
6452487
Solid
3,5-Dichlorophenylacetic acid
C8H6Cl2O2
2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
205.034
205.03
95%
Videos
SDS Documentos