Learn More
3,5-Diclorofenilo isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024779
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dicloro-5-isocianatobenceno
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dicloro-5-isocianatobenceno
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
3,5-Dichlorophenyl isocyanate is used as an intermediate for medicine and in iprodione. It is also useful for proteomic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 3,5-diclorofenilo se utiliza como intermediario para la medicina y en la iprodiona. También es útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Hidrólisis con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, bases fuertes, aminas, ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 28°C to 32°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2250
Beilstein 510282
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolysis with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 97%