Learn More
3,5-Diclorofenil isocianato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757621
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dicloro-5-isocianatobenceno
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
34893-92-0
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00013859
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
94460
1,3-dicloro-5-isocianatobenceno
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 35.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 243.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3NCO
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.38
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.01
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de baja fusión