missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Acros Organics™

Marca:  Acros Organics 454850050

Detalles adicionales : CAS : 39989-43-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15332052

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

39989-43-0
176.04
3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
(3,5-dichlorophenyl)methanamine
C7H7Cl2N
ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
457602
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CN

Especificaciones

3,5-Dichlorobenzylamine
Authentic
1.32
5g
C7H7Cl2N
3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CN
176.04
176.05
1.3200g/mL
1.575
116.0°C (10.0 mmHg)
39989-43-0
Cl2C6H3CH2NH2
ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
(3,5-dichlorophenyl)methanamine
457602
97%
Videos