Learn More
3,5-Dichlorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10522951
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
6575-00-4
C7H3Cl2N
172.01
MFCD00001800
PUJSUOGJGIECFQ-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzonitrile, 3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4752, 3,5-dichlorobenzonitril, acmc-1b8n0, ksc354e0l, chembl51500, 3,5-dichlorobenzonitrile
81052
3,5-dichlorobenzonitrile
ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C#N
6575-00-4
C7H3Cl2N
172.01
MFCD00001800
PUJSUOGJGIECFQ-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzonitrile, 3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4752, 3,5-dichlorobenzonitril, acmc-1b8n0, ksc354e0l, chembl51500, 3,5-dichlorobenzonitrile
81052
3,5-dichlorobenzonitrile
ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichlorobenzonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 66.0°C to 71.0°C
Color Beige-Brown to White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal Cl2C6H3CN
Cantidad 1 g
Beilstein 09, 345
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichlorobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.