Learn More
3,5-diclorobenceno-1-carbohidracida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391292
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
62899-78-9
C7H6Cl2N2O
205.04
MFCD00833411
DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
2735966
3,5-diclorobenzohidrazida
NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
62899-78-9
C7H6Cl2N2O
205.04
MFCD00833411
DNISXKBKTSHNKL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorobenzhydrazide, 3,5-dichlorobenzenecarbohydrazide, acmc-1b4zh, 3,5-bis chloranyl benzohydrazide, 3,5-dichlorobenzoic acid hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-,hydrazide, benzoic acid,3,5-dichloro-, hydrazide
2735966
3,5-diclorobenzohidrazida
NNC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Nombre del producto químico o material 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%