Learn More
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485394
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
2314-36-5
C7H4Cl2O2
191.007
MFCD00017605
LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
16839
3,5-dicloro-4-hidroxibenzaldehído
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
2314-36-5
C7H4Cl2O2
191.007
MFCD00017605
LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
16839
3,5-dicloro-4-hidroxibenzaldehído
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 97%