Learn More
Cloruro de 3,5-dicloro-4-(2-cloro-4-nitrofenoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699478
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175135-06-5
C12H5Cl4NO5S
417.034
MFCD00052029
YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
2774361
cloruro de 3,5-dicloro-4-(2-cloro-4-nitrofenoxi)bencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
175135-06-5
C12H5Cl4NO5S
417.034
MFCD00052029
YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
2774361
cloruro de 3,5-dicloro-4-(2-cloro-4-nitrofenoxi)bencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.05
Porcentaje de pureza 97%