Learn More
3,5-Dibromopiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081062
44.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
625-92-3
C5H3Br2N
236.89
MFCD00014634
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
69369
CHEBI:51593
3,5-dibromopiridina
BrC1=CC(Br)=CN=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
625-92-3
C5H3Br2N
236.89
MFCD00014634
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
69369
CHEBI:51593
3,5-dibromopiridina
BrC1=CC(Br)=CN=C1
3-Acetylamino-5-ethoxypyridine was prepared by converting 3, 5-dibromopyridine with sodium ethylate into 3-bromo-5-ethoxypyridine, allowing this substance to interact with ammonia and acetylating the aminoethoxypyridine thus formed with acetic anhydride. Lithiation of 3, 5-dibromopyridine with LDA and subsequent reaction with electrophiles provided 4-alkyl-3, 5-dibromopyridines 2 in high yield. Ligand was prepared by a Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction of 3,5-dibromopyridine and 5-tributylstannyl-3,3?-bipyridine. The synthesis of 3, 5-bis (2-indolyl) pyridine and 3-[(2-indolyl)-5-phenyl] pyridine derivatives as includes Stille or Suzuki type reactions, which were realized on the 3,5-dibromopyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-acetilamino-5-etoxipiridina se preparó convirtiendo 3, 5dibromopiridina con etilato de sodio en 3-bromo-5-etoxipiridina, permitiendo que esta sustancia interactúe con amoníaco y acetilando la aminoetoxipiridina así formada con anhídrido acético. Litiación de 3, 5-dibromopiridina con LDA y la reacción posterior con electrófilos proporcionó 4-alquilo-3, 5-dibromopiridinas 2 en alto rendimiento. El ligando fue preparado por una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por Pd(0) de 3,5-dibromopiridina y 5-tributilestanil-3,3′-bipiridina. La síntesis 3, de derivados de piridina 5-bis (2-indolil) piridina y 3-[(2-indolil)-5-fenil] incluye reacciones de tipo Stille o Suzuki, que se realizaron en la 3,5-dibromopiridina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y de humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromopyridine
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 5 g
Beilstein 108477
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9
Porcentaje de pureza ≥98%