Learn More
3,5-Dibromopiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dibromopyridin-2-amine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | Br2(C5H2N)NH2 |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.91 |
Porcentaje de pureza | 97% |