Learn More
3,5-Dibromopyridin-2-amine, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge BTB07310FA
Detalles adicionales : CAS : 35486-42-1 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10426784
  • 68.60€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
35486-42-1
251.909
WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
98851
C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
C5H4Br2N2
MFCD00038041
2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
3,5-dibromopyridin-2-amine
Especificación
3, 5-Dibromopyridin-2-amine
35486-42-1
100.0
C5H4Br2N2
MFCD00038041
WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromopyridin-2-amine
98851
97%
100g
96.5
97%
Br2(C5H2N)NH2
2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
251.909
251.91
Videos
SDS Documentación