Learn More
Ácido 3,5-dibromobenzoico, 99 %, Acros Organics™
Catalog Number 15545076
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
618-58-6
C7H4Br2O2
279.92
MFCD00051758
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
12063
ácido 3,5-dibromobenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
618-58-6
C7H4Br2O2
279.92
MFCD00051758
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
12063
ácido 3,5-dibromobenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzoic acid
Punto de fusión 212.0°C to 214.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H3CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.91
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromobenzoic acid, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.