missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3,5-dibromobenzoico, 99 %, Acros Organics™

Catalog Number 15555076
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
618-58-6
C7H4Br2O2
279.92
MFCD00051758
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
12063
ácido 3,5-dibromobenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
618-58-6
C7H4Br2O2
279.92
MFCD00051758
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
12063
ácido 3,5-dibromobenzoico
OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzoic acid
Punto de fusión 212.0°C to 214.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal Br2C6H3CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.91
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromobenzoic acid, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'