Learn More
3,5-dibromobenzamida, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dibromobenzamide |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.93 |
Porcentaje de pureza | 97% |