Learn More
3,5-Dibromobenzaldehído, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593273
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
56990-02-4
C7H4Br2O
263.91
MFCD00156887
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
622077
3,5-dibromobenzaldehído
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
56990-02-4
C7H4Br2O
263.91
MFCD00156887
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
622077
3,5-dibromobenzaldehído
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromobenzaldehyde
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 90°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H3C(=O)H
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,ethyl acetate,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.91
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.