Learn More
Ácido 3,5-dibromoantranílico, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3593272
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
609-85-8
C7H5Br2NO2
294.93
MFCD00017087
WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
219491
ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
609-85-8
C7H5Br2NO2
294.93
MFCD00017087
WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
219491
ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico
NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromoanthranilic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C to 236°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.93
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromoanthranilic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.