Learn More
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-103006
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2973-77-5
C7H4Br2O2
279.92
MFCD00016980
SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
18100
3,5-dibromo-4-hidroxibenzaldehído
OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
2973-77-5
C7H4Br2O2
279.92
MFCD00016980
SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
18100
3,5-dibromo-4-hidroxibenzaldehído
OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.0°C to 186.0°C
Color Marrón a rosa
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o agujas