Learn More
´Dicloehidrato de ácido 3,5-diaminobenzoico, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10021820
Click to view available options
25 g; frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 3, 5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
Nombre de nota 99%
CAS 618-56-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8N2O2·2HCl
Fórmula lineal (H2N)2C6H3CO2H·2HCl
Número MDL MFCD00012983
Cantidad 25g
Beilstein 14, 453
Sinónimo 3,5-diaminobenzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 3,5-diamino-dihydrochloride, benzoic acid, 3,5-diamino-, hydrochloride 1:2, acmc-1b2s7, 3,5-diaminobenzoicaciddihydrochloride, 3,5-diamino benzoic acid dihydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1 g/mL (20°C).
Clave InChI IGPLRBRBTUNCRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O.Cl.Cl
Nombre IUPAC ácido 3,5-diaminobenzoico;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 225.08
PubChem CID 15556789
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.