Learn More
3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid, Tech., Maybridge
Marca:  Maybridge DP01857DE
Detalles adicionales : CAS : 725-89-3 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10608765
  • 40.60€ / 5 g
Fecha estimada de envío
20-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
725-89-3
258.119
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
12889
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
C9H4F6O2
MFCD00000388
3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Especificaciones
3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
725-89-3
100.0
C9H4F6O2
MFCD00000388
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
12889
Tech.
5g
80.0
97%
(CF3)2C6H3CO2H
3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
258.119
258.12
Technical
Videos
SDS Documentos