Learn More
3,5-Di(terc-butil)-4-hidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.34 |
Porcentaje de pureza | 97% |