Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ L19447.03
Detalles adicionales : CAS : 20857-47-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308756
  • 227.00€ / 1 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
20857-47-0
215.098
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
2778311
C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
C7H3F6N
MFCD00128904
3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl pyridine
3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Especificaciones
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
117°C to 118°C
1g
C7H3F6N
1684576
RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
2778311
97%
>100°C (212°F)
35°C to 38°C
20857-47-0
MFCD00128904
3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl pyridine
C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
215.098
215.1