Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3,5-bis(trifluorometil)fenilhidracina se utiliza para medir la concentración de formaldehído.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
La 3,5-bis(trifluorometil)fenilhidracina se utiliza para medir la concentración de formaldehído.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine |
Punto de fusión | 80°C to 83°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1843213 |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble is water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |