Learn More
Isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10424775
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
23165-29-9
C9H3F6NS
271.18
MFCD00040838
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
2733395
1-isotiocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
23165-29-9
C9H3F6NS
271.18
MFCD00040838
FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
2733395
1-isotiocianato-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.4850g/mL
Punto de ebullición 63.0°C (1.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3NCS
Índice de refracción 1.4989 to 1.5009
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido