Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamonitrile, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11279.06
Detalles adicionales : CAS : 175136-63-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493634
  • 237.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-10-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
175136-63-7
265.158
XZINYAZSRZTYPY-OWOJBTEDSA-N
5702812
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=CC#N
C11H5F6N
MFCD00051605
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
(E)-3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
Especificaciones
3,5-Bis (trifluoromethyl)cinnamonitrile
98%
MFCD00051605
80°C to 83°C
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=CC#N
(E)-3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
5702812
175136-63-7
C11H5F6N
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
XZINYAZSRZTYPY-OWOJBTEDSA-N
5g
265.158
265.16