missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro 3,5-Bis(trifluorometilo)bencilo, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesEl cloruro de bencilo
3,5-bis(trifluorometil) se ha utilizado en la preparación de 1-(azidometil)-3,5-bis-(trifluorometil)benceno. El 1-(azidometilo)-3,5-bis-(trifluorometilo)benceno, en 94 % de rendimiento por una reacción de sustitución nucleofílica eficiente entre el 3,5-bis-(trifluorometilo)cloruro de bencilo, 4, y la ácida sódica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
3,5-bis(trifluorometil) se ha utilizado en la preparación de 1-(azidometil)-3,5-bis-(trifluorometil)benceno. El 1-(azidometilo)-3,5-bis-(trifluorometilo)benceno, en 94 % de rendimiento por una reacción de sustitución nucleofílica eficiente entre el 3,5-bis-(trifluorometilo)cloruro de bencilo, 4, y la ácida sódica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride |
Punto de fusión | 29°C to 33°C |
Punto de ebullición | 46°C (3 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 71°C (161°F) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 656502 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.58 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'