Learn More
Bromuro de 3,5-bis(trifluorometilo)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756942
26.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32247-96-4
C9H5BrF6
307.03
MFCD00009905
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
122573
1-(bromometilo)-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
32247-96-4
C9H5BrF6
307.03
MFCD00009905
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-di trifluoromethyl benzyl bromide, 3,5-bis trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3,5-di trifluoromethyl benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3,5-bis trifluoromethyl, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromomethyl benzene
122573
1-(bromometilo)-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
FC(F)(F)C1=CC(=CC(CBr)=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6700g/mL
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3)2C6H3CH2Br
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido