Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64759.03
Detalles adicionales : CAS : 72111-09-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492089
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
72111-09-2
272.15
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
7330429
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=NO)N
C9H6F6N2O
MFCD00068188
3,5-bis trifluoromethyl benzamidoxime, n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide, n-hydroxy-3,5-bis-trifluoromethyl-benzamidine, z-n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, buttpark 33\04-48, z-n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide, n'-oxidanyl-3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide, e-n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide
N'-hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Especificaciones
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
1g
C9H6F6N2O
3,5-bis trifluoromethyl benzamidoxime, n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide, n-hydroxy-3,5-bis-trifluoromethyl-benzamidine, z-n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, buttpark 33\04-48, z-n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide, n'-oxidanyl-3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide, e-n'-hydroxy-3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=NO)N
272.15
272.15
97%
129°C to 132°C (literature)
72111-09-2
MFCD00068188
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
N'-hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
7330429
Solid
Videos
SDS Documentos