missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-bis(Trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022481
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
328-74-5
C8H5F6N
229.125
MFCD00000394
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
9480
3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
328-74-5
C8H5F6N
229.125
MFCD00000394
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
9480
3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F

3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff?s base and 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline. It was also used in the synthesis of N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction and N,N?-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff′s base and 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline. It was also used in the synthesis of N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction and N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst.

Solubility
Not miscible in water.

Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Densidad 1.473
Punto de ebullición 75°C to 78°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.434
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 654318
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'