Learn More
Ácido 3,5-bis(metoxicarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is employed in the for the synthesis of 3,4-disubstituted coumarins via Pd-Catalyzed site-selective cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de cumarinas 3,4-disustituidas mediante reacciones de acoplamiento cruzado selectivas de sitio catalizadas con Pd.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se emplea en la síntesis de cumarinas 3,4-disustituidas mediante reacciones de acoplamiento cruzado selectivas de sitio catalizadas con Pd.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |